Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methanol ≥99,9% (durch GC) ACS für die IR-und UV-Spektrophotometrie, für die HPLC

Lieferant: APPLICHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

361091.1612
APPC361091.1612EA 63.5 EUR InStock
APPC361091.1612
Methanol ≥99,9% (durch GC) ACS für die IR-und UV-Spektrophotometrie, für die HPLC
Methanol


Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64…65 °C
Melting Pt: –97,8 °C
Dichte: 0,792 kg/l
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7bb8f9d74455604a6191a480ba063529ad0783c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Minimum assay (G.C.) 99,9%
Density at 20/4 0,791 - 0,792
Physical form Liquid, clear and colourless
Solubility Soluble in water, alcohol, ether and methylene chloride
APHA colour 10
Acidity 0,0002 meq/g
Alkalinity 0,0002 meq/g
Insoluble matter in H₂O Passes test
Non-volatile matter 0,0005%
Reducing substance to KMnO₄ Passes test
Darkened substances by H₂SO₄ Passes test
Carbonyl compounds (as acetone, as formaldehyde and as acetaldehyde) 0,001%
Suitability for gradient according to ACS Passes test
Base line drift (235 nm) 15 mUA
Water (H₂O) 0,03%
Suitability for IR spectrometry Passes test
Gradient at 235 nm 2 mUA
Gradient at 254 nm 1 mUA
Fluorescence at 254 nm (as quinine) 1 ppb
Fluorescence at 365 nm (as quinine) 1 ppb
Transmittance at 205 (cut off) nm ≥10%
Transmittance at 210 nm ≥30%
Transmittance at 220 nm ≥55%
Transmittance at 230 nm ≥75%
Transmittance at 240 nm ≥90%
Transmittance at 260 - 400 nm ≥98%
Rohrschneider polarity 5,1
Eluotropic value E° (Al₂O₃) 0,95
Sol. H₂O in solv. at 20 °C Miscible

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge