4'-Brom-3'-chloracetophenon
Lieferant: ASTATECH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CL8916-5G
ASTACL8916-5GEA 0 EUR InStock
ASTACL8916-5G
4'-Brom-3'-chloracetophenon
4'-Brom-3'-chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
MDL Number: MFCD14636445
CAS-Nummer: 3114-31-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge