4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B20033.03 B20033.06 B20033.14
B20033.03EA 49.1 EUR InStock
B20033.03 B20033.06 B20033.14
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat ≥97%
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 35037-73-1 Molecular Formula: C8H4F3NO2 Formula Weight: 203.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4580 Melting Point: -29° Boiling Point: 78°/22mm Beilstein Reference: 977669 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00035702
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Siedepunkt: 78 °C (22 mmHg)
Melting Pt: –29 °C
Dichte: 1,346
Flash-Pt: 70 °C (158 °F)
MDL Number: MFCD00035702
CAS-Nummer: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge