Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tri-Ammoniumhexafluoraluminat 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B20582.09 B20582.18
B20582.09EA 25.9 EUR InStock
B20582.09 B20582.18
tri-Ammoniumhexafluoraluminat 98%
tri-Ammoniumhexafluoraluminat
Purity: 98% CAS No.: 7784-19-2 Molecular Formula: (NH4)3AlF6 Formula Weight: 195.09 Odour: Odourless Merck Reference: 14,524 MDL No.: MFCD00042144


Formel: H₁₂AlF₆N₃
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042144
CAS-Nummer: 7784-19-2
EINECS: 232-052-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,524
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge