Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B21240.14 B21240.22 B21240.36
B21240.14EA 30.8 EUR InStock
B21240.14 B21240.22 B21240.36
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 56-06-4 Molecular Formula: C4H6N4O Formula Weight: 126.12 Melting Point: 285-286° dec. Merck Reference: 14,2981 MDL No.: MFCD00006098


Formel: C₄H₆N₄O
Siedepunkt: 373 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 285…286 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006098
CAS-Nummer: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Merck Index: 14,2981
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge