Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyethylenglycol 400

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


B21992.0B B21992.30
B21992.0BEA 69.5 EUR InStock
B21992.0B B21992.30
Polyethylenglycol 400
Polyethylenglycol 400
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 240°(464°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 4-8° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779601


Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 4…8 °C
Dichte: 1,126
Flash-Pt: 240 °C (464 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge