Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlor-4'-fluoracetophenon ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

B22188.14 B22188.22 B22188.36
B22188.14EA 25.3 EUR InStock
B22188.14 B22188.22 B22188.36
2-Chlor-4'-fluoracetophenon ≥99%
2-Chlor-4'-fluoracetophenon
Purity: 99% CAS No.: 456-04-2 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 247° Beilstein Reference: 637860 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00011652


Formel: C₈H₆ClFO
Siedepunkt: 247 °C
Melting Pt: 46…50 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011652
CAS-Nummer: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge