Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

B25284.03 B25284.06 B25284.14
B25284.03EA 33.5 EUR InStock
B25284.03 B25284.06 B25284.14
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat ≥98%
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Purity: 98% CAS No.: 155640-85-0 Molecular Formula: C10H2CuF12O4.xH2O Formula Weight: 477.64(anhy) Melting Point: ca 100° Boiling Point: 220° MDL No.: MFCD00151019


Formel: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
MW: 477.64 g/mol (anhy)
Siedepunkt: 220 °C
Melting Pt: ∼ 100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151019
CAS-Nummer: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge