4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B25305.06
B25305.06EA 53.2 EUR InStock
B25305.06
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
CAS No.: 4876-10-2 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 Melting Point: ca 254° dec. UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD03426152
Formel: C₁₀H₈BrNO
MW: 238.08 g/mol
Melting Pt: ∼ 254 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426152
CAS-Nummer: 4876-10-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge