Barbitursäure ≥98%, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
B654-05EA 128.41 EUR InStock
B654-05
Barbitursäure ≥98%, J.T.Baker®
Barbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₃
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 250…252 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006666
CAS-Nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Loss on Drying at 105°C ≤2 %
Solubility (4% in H₂O) Passes Test
Assay (C₄H₄N₂O₃) (by acid-base titration) ≥98 %
Appearance Passes Test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge