BEHR PPH103 behrotest Pumpenkopf 1-Kanal max. 2200 ml/min mit 3 Quetschrollen 1 * 1 ST
Lieferant: BEHR
BEHR PPH103 behrotest Pumpenkopf 1-Kanal max. 2200 ml/min mit 3 Quetschrollen 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
BEHR PPH103 behrotest Pumpenkopf 1-Kanal max. 2200 ml/min mit 3 Quetschrollen 1 * 1 ST BEHRB00454745 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: B00454745
Lokale Artikelnummer:: BEHRB00454745
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..