Beta radiation box with lid, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F249830000
BELAF249830000EA 527 EUR InStock
BELAF249830000
Beta radiation box with lid, SP Bel-Art
Boxen Beta-/Gammastrahlen-Sicherheitsbehälter
Acrylic, clear.
  • Excellent visibility of contents
  • Includes removable lid and non-skid feet
This Beta box is made from 9,5 mm (⅜") clear acrylic with tightfitting joints that reduce exposure to radioactive isotopes.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..