Exsikkatoren, Vakuum, SP Bel-Art Techni-Dome®
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F420290000
BELAF420290000EA 1200 EUR InStock
BELAF420290000
Exsikkatoren, Vakuum, SP Bel-Art Techni-Dome®
Exsikkatoren Exsikkatoren, Kunststoff
Dieser gewölbte Exsikkator bietet einen geräumigen Innenraum für große, feuchtigkeitsempfindliche Materialien. Polycarbonat in Laborqualität bietet eine klare, ungehinderte Sicht auf den Inhalt.
  • Zwei herausnehmbare PP-Regale mit Ø 365 und 225 mm
  • Seitengriffe ermöglichen einfachen Transport
  • Gasanschlüsse können geschlossen werden, um die Verwendung mit Standard-Trockenmitteln zu ermöglichen
Innenvolumen von 65 L, fasst Gegenstände bis zu 450 mm Höhe oder Breite, einschließlich Gestelle, Tabletts und Instrumente. Der konische Hahn ist für einen Innen-ØMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..