Tanks, rechteckig, strapazierfähig, mit Oberflanschen, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H340850000 H340940000 H340950000 H340930000 H340920000
BELAH340850000EA 606 EUR InStock
BELAH340850000 BELAH340940000 BELAH340950000 BELAH340930000 BELAH340920000
Tanks, rechteckig, strapazierfähig, mit Oberflanschen, SP Bel-Art
Tanks Tanks, rechteckig
Diese nahtlosen, rotationsgeformten PE-Tanks sind leicht und einfach zu handhaben.
  • Mit oder ohne Wasserhahn erhältlich
  • Säure- und laugenbeständig
  • Mit breiten Oberflanschen, Abdeckung inbegriffen
Bestellinformation: Kann mit Zapfen, Fittings, Dämmen, Trennwänden usw. geliefert werden. Wenden Sie sich an das örtliche Avantor-Vertriebsbüro, um Angebote zu Sondergrößen und zur Fertigung in PP und PVC zu erhalten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..