Digitales Refraktometer, RFM742-M
Lieferant: BELLINGHAM STANLEY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
19-20-61-181 19-20-61-182 19-20-61-191 19-20
BELL19-20-61-181EA 10140 EUR InStock
BELL19-20-61-181 BELL19-20-61-182 BELL19-20-61-191 BELL19-20
Digitales Refraktometer, RFM742-M
Refraktometer Tischrefraktometer
Die Refraktometer RFM742-M sind robuste, voll automatisierte Messgeräte, die sich besonders für die Lebensmittel-, Zucker- und Getränkeindustrie eignen, wo keine Temperaturkontrolle erforderlich ist, zum Beispiel zur Messung des Zuckergehalts (°Brix) in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.
  • 'Freihändige' Auto-Sense-Messung: wird automatisch ausgelöst, sobald eine Probe auf das Prisma gelegt wird
  • Einfaches Audit-Trail: Datum, Uhrzeit und Chargennummer
  • Alphanumerische Tastatur für einfache Dateneingabe
  • Flache, leicht zu reinigende Prismenschale mit Saphirprisma
  • Wählbare Lesefunktionen: Kontinuierliche, Einzel- oder intelligente Auto-Sense-Messung
Können zur klassischen Anwendung in Lebensmittel-, Zucker- und Getränkeindustrie sowie in industriellen Anwendungen, die nicht auf Saccharose basieren.
Zertifizierungen: ‚Inhibitor gegen das Vereisen des Treibstoffsystems‘-Skala, die ASTM D 5006 entspricht, sowie Brechungsindex (RI) können geladen werden.
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind Netzkabel und Bedienungsanleitung. EU-, UK- und US-Stecker werden mit dem Gerät geliefert, CH- und Dänische Stecker müssen separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge