Reinraum-Wischtücher, MicroSeal Supersorb™
Lieferant: BERKSHIRE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MSSS.0909.8 MSSS121212
BERKMSSS.0909.8EA 2680 EUR InStock
BERKMSSS.0909.8 BERKMSSS121212
Reinraum-Wischtücher, MicroSeal Supersorb™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher bestehen aus 100% Endlosfilament-Polyester mit versiegelten Kanten. Sie sind speziell entwickelt worden, um Reinraumkontamination bei einer Vielzahl von Anwendungen zu minimieren und zu eliminieren.
  • Ultraschall-versiegelte Kanten
  • Hohe Saugfähigkeit und hohe Abriebfestigkeit
  • Eignen sich gut zur Kombination mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln
  • Sterilisierbar mit Autoklav und Gammastrahlung
Die Tücher eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen große Mengen Flüssigkeit im Einsatz sind, sowie zum Reinigen und Abwischen rauer Oberflächen.
Zertifizierungen: ISO Class 3 – 5, cleanroom Class 1 – 100. EU grade B/C/D.
Verpackung: Gewaschen und verpackt in einem Reinraum gemäß ISO-Klasse 4 (Klasse 10).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge