N-(4-Nitrobenzoyl)morpholin
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7X-0701.500 7X-0701.1 7X-0701.5 7X-0701.10
BIOT7X-0701.500EA 0 EUR InStock
BIOT7X-0701.500 BIOT7X-0701.1 BIOT7X-0701.5 BIOT7X-0701.10
N-(4-Nitrobenzoyl)morpholin
N-(4-Nitrobenzoyl)morpholin
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₄
MW: 236.23 g/mol
MDL Number: MFCD00451121
CAS-Nummer: 5397-76-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..