Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7(6H)-one 97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BD751412-50MG BD751412-100MG
BLDPBD751412-50MGEA 121 EUR InStock
BLDPBD751412-50MG BLDPBD751412-100MG
Thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7(6H)-one 97%
Thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7(6H)-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature


Formel: C₅H₃N₃OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30188564
CAS-Nummer: 1353101-44-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge