Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate 97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BD89332-25MG
BLDPBD89332-25MGEA 125 EUR InStock
BLDPBD89332-25MG
3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate 97%
3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C


Formel: C₁₅H₁₇Cl₂NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00865533
CAS-Nummer: 40796-97-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge