Planflanschgefe, Aus PTFE starkwandige Ausfhrung mit rundem Boden und glatter Innenflche, Planflansch mit Ringnut gem DIN 12 214. Beheizbar mit Thermostaten oder in einer Heizhaube. 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Planflanschgefe, Aus PTFE starkwandige Ausfhrung mit rundem Boden und glatter Innenflche, Planflansch mit Ringnut gem DIN 12 214. Beheizbar mit Thermostaten oder in einer Heizhaube. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Planflanschgefäße, Aus PTFE starkwandige Ausführung mit rundem Boden und glatter Innenfläche, Planflansch mit Ringnut gemäß DIN 12 214. Beheizbar mit Thermostaten oder in einer Heizhaube. 1 * 1 ST BOHLB271-06 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: B271-06
Lokale Artikelnummer:: BOHLB271-06
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder