Planflanschgefe, Aus transparentem PFA Ausfhrung mit flachem Boden und porenfreier Oberflche. Flansch mit Ringnut. Beheizbar mi t Thermostaten oder in einer Heizhaube. 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Planflanschgefe, Aus transparentem PFA Ausfhrung mit flachem Boden und porenfreier Oberflche. Flansch mit Ringnut. Beheizbar mi t Thermostaten oder in einer Heizhaube. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Planflanschgefäße, Aus transparentem PFA Ausführung mit flachem Boden und porenfreier Oberfläche. Flansch mit Ringnut. Beheizbar mi t Thermostaten oder in einer Heizhaube. 1 * 1 ST BOHLB325-01 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: B325-01
Lokale Artikelnummer:: BOHLB325-01
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder