Flaschen-Mehrfachverteiler EX, Schraubkappe schwarz fr Flaschengewinde gl45 aus leitfhigem PPS-EX, Verteilerkrper aus leitfhigem PTFE-EX. Durch die Hlse lassen sich Schluche einfhren. Anschluss von Rohren und Schluchen mit BOLA-Laborverschra 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Flaschen-Mehrfachverteiler EX, Schraubkappe schwarz fr Flaschengewinde gl45 aus leitfhigem PPS-EX, Verteilerkrper aus leitfhigem PTFE-EX. Durch die Hlse lassen sich Schluche einfhren. Anschluss von Rohren und Schluchen mit BOLA-Laborverschra 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Flaschen-Mehrfachverteiler EX, Schraubkappe schwarz für Flaschengewinde gl45 aus leitfähigem PPS-EX, Verteilerkörper aus leitfähigem PTFE-EX. Durch die Hälse lassen sich Schläuche einführen. Anschluss von Rohren und Schläuchen mit BOLA-Laborverschra 1 * 1 ST BOHLD866-08 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: D866-08
Lokale Artikelnummer:: BOHLD866-08
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder