Tri-Clamp GL-Adapter, Verbindungsstck aus PTFE zum bergang von Tri-Clamp gem DIN 32 676 auf einen Anschluss-Stutzen mit GL-Gewin de. Universell chemisch bestndig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berhrung. 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Tri-Clamp GL-Adapter, Verbindungsstck aus PTFE zum bergang von Tri-Clamp gem DIN 32 676 auf einen Anschluss-Stutzen mit GL-Gewin de. Universell chemisch bestndig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berhrung. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Tri-Clamp GL-Adapter, Verbindungsstück aus PTFE zum Übergang von Tri-Clamp gemäß DIN 32 676 auf einen Anschluss-Stutzen mit GL-Gewin de. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. 1 * 1 ST BOHLD901-06 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: D901-06
Lokale Artikelnummer:: BOHLD901-06
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder