T-Schraub-Kupplungen, Frei drehbare Schraubkappen mit GL-Gewinde aus PPS und einer PTFE/FKM-Dichtung. T-Verbindungsstck aus PTFE. Z um Verbinden von GL-Gewinden gleicher Gewindegren. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berhrung. 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
T-Schraub-Kupplungen, Frei drehbare Schraubkappen mit GL-Gewinde aus PPS und einer PTFE/FKM-Dichtung. T-Verbindungsstck aus PTFE. Z um Verbinden von GL-Gewinden gleicher Gewindegren. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berhrung. 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
T-Schraub-Kupplungen, Frei drehbare Schraubkappen mit GL-Gewinde aus PPS und einer PTFE/FKM-Dichtung. T-Verbindungsstück aus PTFE. Z um Verbinden von GL-Gewinden gleicher Gewindegrößen. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. 1 * 1 ST BOHLH908-25 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: H908-25
Lokale Artikelnummer:: BOHLH908-25
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder