Bchnertrichter, Aus PTFE. 2-teilige Ausfhrung zerlegbar in Ober- und Unterteil fr eine einfache Reinigung und Entfernung des Filt erkuchens. Geeignet fr Vakuumfiltrationen. Nenngren und Abmessungen gem DIN 12 905. Passend fr handelsbliche F 1 * 1 ST
Lieferant: BOHLENDER
Bchnertrichter, Aus PTFE. 2-teilige Ausfhrung zerlegbar in Ober- und Unterteil fr eine einfache Reinigung und Entfernung des Filt erkuchens. Geeignet fr Vakuumfiltrationen. Nenngren und Abmessungen gem DIN 12 905. Passend fr handelsbliche F 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Büchnertrichter, Aus PTFE. 2-teilige Ausführung zerlegbar in Ober- und Unterteil für eine einfache Reinigung und Entfernung des Filt erkuchens. Geeignet für Vakuumfiltrationen. Nenngrößen und Abmessungen gemäß DIN 12 905. Passend für handelsübliche F 1 * 1 ST BOHLN1654-02 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: N1654-02
Lokale Artikelnummer:: BOHLN1654-02
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder