Auslaufbecken XL, b.safe
Lieferant: Bohlender
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
R1250-40
BOHLR1250-40EA 833 EUR InStock
BOHLR1250-40
Auslaufbecken XL, b.safe
Armaturen und Spülbecken Spülbecken
Aus ableitfähigem PE-EX mit schrägem Boden zur kompletten Enleerung.
  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Mit montiertem Erdungskabel
  • Kann komplett abgedeckt werden
Zur Integration in Laborabzügen oder auf Arbeitstischen für eine einfache Entsorgung größerer Mengen flüssiger Lösemittelabfälle. Gewindeanschluss GL 25 zur Anbindung von b.safe Waste Tubes für direkte Weiterleitung flüssiger Lösemittelabfälle in angeschlossene Kanister.
Ablauf Ø 60 mm mit herausnehmbarem Sieb. Ablauf Unterseite mit Außengewinde GL25 zur direkten Verbindung mit flexiblen b.safe Waste Tubes. Erdungsanschluss seitlich mit montiertem Erdungskabel (Länge 1,5 m).
Zubehörinformationen: Die separat erhältliche Abdeckung XL (BOHLR1255-40) ist bei Nichtgebrauch als zusätzliche Arbeitsfläche nutzbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge