Seidenpflaster zur Fixierung, Askina® Silk
Lieferant: B. Braun
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9080120N
BRAU9080120NEA 131 EUR InStock
BRAU9080120N
Seidenpflaster zur Fixierung, Askina® Silk
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Seidenpflaster für das Fixieren von allen Arten von Verbänden, z.B. Askina® Pad, Askina® Gauze Kompressen. Auch geeignet für die Befestigung von Kathetern, Schläuchen und Punktionsbesteck.
  • Sichere Haftung auf unterschiedlichen Hautoberflächen
  • Haut-freundlicher Acrylat-Klebstoff
  • Einfach zu reißen, entfernbar mit wenig Schmerzen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..