Anti-HA Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: BHAC5]
Lieferant: Biosensis
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-1309-100
BSENM-1309-100EA 360 EUR InStock
BSENM-1309-100
Anti-HA Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: BHAC5]
Antikörper
The Human influenza hemagglutin (HA) tag corresponds to a region (98-106 amino acids) from the HA molecule.
Antibody detects HA-tagged proteins (on amino- and carboxy termini) in transfected mammalian cells.
Application Information:
Western Blotting (WB), Immunoprecipitation (IP) and Immunohistochemistry (IH). Suggested dilutions for WB of 1:1000, IP and IS at 1:200. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
Type: Tag
Antigen: HA Tag
Clonality: Monoclonal
Clone: BHAC5
Conjugation: Unconjugated
Epitope: HA-tag YPYDVPDYA
Host: Mouse
Isotype:
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..