Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pilocarpin Hydrochlorid

Lieferant: CAYMAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


14487-500 14487-1 14487-5 14487-10
CAYM14487-500EA 50 EUR InStock
CAYM14487-500 CAYM14487-1 CAYM14487-5 CAYM14487-10
Pilocarpin Hydrochlorid
Pilocarpin Hydrochlorid


Formel: C₁₁H₁₇ClN₂O₂
MDL Number: MFCD00012722
CAS-Nummer: 54-71-7
EINECS: 200-212-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge