Connecting adapters, for rotary evaporators to vials
Lieferant: CHEMGLASS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CG-1318-20 CG-1318-30 CG-1318-12 CG-1318-11 CG-1318-41 CG-1318-25 CG-1318-21 CG-1318-42 CG-1318-24 CG-1318-40 CG-1318-22 CG-1318-23
CGLACG-1318-20EA 43.2 EUR InStock
CGLACG-1318-20 CGLACG-1318-30 CGLACG-1318-12 CGLACG-1318-11 CGLACG-1318-41 CGLACG-1318-25 CGLACG-1318-21 CGLACG-1318-42 CGLACG-1318-24 CGLACG-1318-40 CGLACG-1318-22 CGLACG-1318-23
Connecting adapters, for rotary evaporators to vials
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
These adapters permit the connection of standard laboratory dram sample vials directly to the vapor tube or a bump trap of a rotary evaporator.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With a top outer joint of the listed size and a 20 to 400 G.P.I. thread at the bottom. A PTFE lined, polypropylene double-threaded connector attaches the vial to the adapter.
Bestellinformation: The glass adapter and double-threaded connections can be ordered separately.
Lieferumfang: Complete kits includes glass adapter and the 6 sizes ofMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..