(2-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
FL13061.POR
CHMPFL13061.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13061.POR
(2-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure
(2-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101…104 °C
MDL Number: MFCD00236028
CAS-Nummer: 177985-32-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge