1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FL13704.POR
CHMPFL13704.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13704.POR
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin
Formel: C₉H₁₅N
MDL Number: MFCD00003162
CAS-Nummer: 7148-07-4
EINECS: 230-463-6
UN: 1993
ADR: 3,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge