Diethoxy(diphenyl)silan
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SILS06254.
CHMPSILS06254.EA 0 EUR InStock
CHMPSILS06254.
Diethoxy(diphenyl)silan
Diethoxy(diphenyl)silan
Formel: C₁₆H₂₀O₂Si
MW: 272.42 g/mol
MDL Number: MFCD00015126
CAS-Nummer: 2553-19-7
EINECS: 219-860-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge