Dimethoxy(diphenyl)silan
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SILS06828.
CHMPSILS06828.EA 0 EUR InStock
CHMPSILS06828.
Dimethoxy(diphenyl)silan
Dimethoxy(diphenyl)silan
Formel: C₁₄H₁₆O₂Si
MW: 244.37 g/mol
MDL Number: MFCD00025690
CAS-Nummer: 6843-66-9
EINECS: 229-929-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge