Phenyltriethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SILS12934.
CHMPSILS12934.EA 0 EUR InStock
CHMPSILS12934.
Phenyltriethoxysilan
Phenyltriethoxysilan
Formel: C₁₂H₂₀O₃Si
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 41 °C
Dichte: 0,996 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009065
CAS-Nummer: 780-69-8
EINECS: 212-305-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge