4-Methoxy-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-2206-25G BB-2206-1G BB-2206-5G
COBBBB-2206-25GEA 310 EUR InStock
COBBBB-2206-25G COBBBB-2206-1G COBBBB-2206-5G
4-Methoxy-2-methylphenylboronsäure
4-Methoxy-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₃
MW: 165.99 g/mol
MDL Number: MFCD02684315
CAS-Nummer: 208399-66-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge