4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-2673-5G BB-2673-25G BB-2673-100G
COBBBB-2673-5GEA 25.5 EUR InStock
COBBBB-2673-5G COBBBB-2673-25G COBBBB-2673-100G
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189.93 g/mol
MDL Number: MFCD00151855
CAS-Nummer: 128796-39-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge