2-Chlor-4-methyl-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-3577-1G
COBBBB-3577-1GEA 31 EUR InStock
COBBBB-3577-1G
2-Chlor-4-methyl-5-pyridinboronsäure
2-Chlor-4-methyl-5-pyridinboronsäure
Formel: C₆H₇BClNO₂
MDL Number: MFCD07368882
CAS-Nummer: 913836-08-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge