2,6-Dichlor-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-5227-5G BB-5227-1G
COBBBB-5227-5GEA 979 EUR InStock
COBBBB-5227-5G COBBBB-5227-1G
2,6-Dichlor-3-nitrophenylboronsäure
2,6-Dichlor-3-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₄BCl₂NO₄
MW: 235.82 g/mol
MDL Number: MFCD10699640
CAS-Nummer: 1072946-37-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge