2,4,5-Trifluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-8342-5G BB-8342-1G
COBBBB-8342-5GEA 258 EUR InStock
COBBBB-8342-5G COBBBB-8342-1G
2,4,5-Trifluorphenylboronsäure
2,4,5-Trifluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175.9 g/mol
MDL Number: MFCD01863165
CAS-Nummer: 247564-72-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge