3-Brom-2-methylanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
QA-0118-1G
COBBQA-0118-1GEA 109 EUR InStock
COBBQA-0118-1G
3-Brom-2-methylanisol
3-Brom-2-methylanisol
Formel: C₈H₉BrO
MDL Number: MFCD11100991
CAS-Nummer: 31804-36-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge