Mopp-Systeme, Edgeless®
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EL-MOP EL-MOPIR 2646F
115-0174EA 64 EUR InStock
115-0174 CONTEL-MOPIR CONT2646F
Mopp-Systeme, Edgeless®
Mopps
Entwickelt für das Nasswischen in kontrollierten Umgebungen und Reinräumen zum effektiven Reinigen und Aufnehmen überschüssiger Flüssigkeiten. Ideal für den Einsatz in sterilen Umgebungen. Moppköpfe bestehen aus einem durchgehenden Schlauch aus 100 % Polyester-Strickgewebe, der zu Strängen geschlungen ist, die Flüssigkeiten für maximale Absorption einkapseln.
  • Mopp-Köpfe sind frei von jeglicher Verunreinigung durch Cellulose
  • Eimer aus Edelstahl und die leichtgängige Mopp-Presse mit Einsatz für maximalen Auspressdruck erhöhen die Effektivität des Systems
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..