Tough-Spots® laser labels
Lieferant: DIVERSIFIED BIOTECH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SPOT-1100 SPOT-1000 RNBW-1000 SPOT-1500 SPOT-5000 SPOT-1200 SPOT-1300 SPOT-1400 SPOT-2000 SPOT-2100 SPOT-2200 SPOT-2300 SPOT-2400 SPOT-2500 RSPO-2000 RNBW-1100
DIVESPOT-1100EA 197 EUR InStock
DIVESPOT-1100 DIVESPOT-1000 DIVERNBW-1000 DIVESPOT-1500 DIVESPOT-5000 DIVESPOT-1200 DIVESPOT-1300 DIVESPOT-1400 DIVESPOT-2000 DIVESPOT-2100 DIVESPOT-2200 DIVESPOT-2300 DIVESPOT-2400 DIVESPOT-2500 DIVERSPO-2000 DIVERNBW-1100
Tough-Spots® laser labels
Etiketten
These Tough-Spots® polyolefin labels are specially top-coated to readily accept laser printing.
  • Temperature resistant from −196 to +150 °C
  • Chemically inert, resist most organic solvents and caustic agents
  • Adhere to most plastics, glass and metals without cracking, peeling or degrading
Tough-Spots® withstand freezer temperatures down to −196 °C (liquid and vapor phase nitrogen), boiling water baths (100 °C), autoclaving and moderate oven temperatures (150 °C).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..