SURE® Cleaner Disinfectant Spray
Lieferant: Diversey
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
100897328
DIVY100897328EA 61.8 EUR InStock
DIVY100897328
SURE® Cleaner Disinfectant Spray
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
SURE® cleaner disinfectant spray is a plant based cleaner and disinfectant without fragrance and dye, suitable for cleaning and disinfection of all surfaces in food premises.
  • Ready to use
  • Effective in all water conditions
  • No fragrance nor dye, natural odour present due to plant based ingredients
  • Contains plant based actives from renewable sources
  • 100% biodegradable and decomposed by natural processes
  • No environmental hazard classifications, no safety warnings for user
Very effective against a wide range of microorganisms, helps to improve hygieneMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..