D(+)-Saccharose 20% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität für die Biotechnologie, steril
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
E543-100MLEA 167 EUR InStock
E543-100ML
D(+)-Saccharose 20% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität für die Biotechnologie, steril
D(+)-Saccharose
Gebräuchliches Reagenz in Routine von Nukleinsäuretechniken und Elektrophorese Ladefarbstoffen.
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
MDL Number: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=57989e13d921419172c0d36341c4d24a5fbe7a27&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Klarheit Entspricht
Sterilität Entspricht
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge