Experimentierkits – Wie testen Ärzte auf AIDS?
Lieferant: EDVOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
S-70
EDVOS-70EA 82.5 EUR InStock
EDVOS-70
Experimentierkits – Wie testen Ärzte auf AIDS?
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Physiology and Health Learning Activities
Der Körper wehrt Infektionserreger wie Bakterien und Viren durch die Erzeugung von Antikörpern ab. Mit ELISA-Tests (ELISA: Enzyme linked immunosorbent assays, Enzym-Immuntests) werden Antikörper im Blut nachgewiesen, die auf eine Infektion hinweisen. In diesem Experiment führen die Studenten einen simulierten ELISA-Test durch, um infizierte Proben zu identifizieren und mit den Kontrollproben zu vergleichen.
  • Für 10 Laborgruppen
  • Durchführung in 45 Minuten
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Antigene, Positiv- und Negativkontrollen, Seren, sekundäre Antikörper, Substrat, Nachweisstreifen, Transferpipetten und Reagenzgläser.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge