2,4-Xylenol
Lieferant: EHRENSTORFER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
C12731000
EHERC12731000EA 40 EUR InStock
EHERC12731000
2,4-Xylenol
2,4-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 210.9
Melting Pt: 25
Dichte: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 80…95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002233
CAS-Nummer: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge