Cole-Parmer® CN-200 Digital Heating Controllers
Lieferant: Cole-Parmer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
32587-00
ELET32587-00EA 2080 EUR InStock
ELET32587-00
Cole-Parmer® CN-200 Digital Heating Controllers
Regler Temperaturregler
Get accurate temperature control of heating equipment in your lab.
  • Three-digit LED display allows you to set a 1 °C resolution over a range of –10 to 800 °C
  • Front-panel up/down controls make for easy programming
  • Ideal for heating mantles or or heating tapes
Versatile benchtop digital heating controller can be used in three ways: in on/off mode with the hysteresis loop controlling power switching, as a PID controller, or simply as a temperature measuring device using a probe. Sample temperatures are displayed on an easy-to-read LED display. Use theMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..