Cole-Parmer® HM-200 Heating Mantles
Lieferant: Cole-Parmer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
36002-10 36002-14 36002-18 36002-02 36002-06 36002-30 36002-22 36002-26
ELET36002-10EA 837 EUR InStock
ELET36002-10 ELET36002-14 ELET36002-18 ELET36002-02 ELET36002-06 ELET36002-30 ELET36002-22 ELET36002-26
Cole-Parmer® HM-200 Heating Mantles
Heizgeräte Heizhauben
Thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer.
  • Chemical resistant polypropylene housing is 'safe to the touch'
Quickly and safely heat round-bottom flasks to 450 °C (842 °F). These simple-to-use heating mantles feature a built-in power controller with dial markings from 1 to 10 for repeatability. An amber coloured 'heater on' light and a clear-coloured 'power on' light indicate when the heating mantle is in use. The replaceable coiled heating element suspended within a thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer andMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..