1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton
Lieferant: SIA ENAMINE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EN300108150.1G
ENAMEN300108150.1GEA 0 EUR InStock
ENAMEN300108150.1G
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton
Formel: C₉H₇F₃O
MDL Number: MFCD00068171
CAS-Nummer: 350-92-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge